Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 19004-19-4
Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O
Formula Weight: 232.59 (187.55anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 115°
Boiling Point: 170° dec.
Merck Reference: 14,2643
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149671
Formule:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Kookpunt: 170 °C (ontbinding) Smeltpunt: ∼115 °C Dichtheid: 2,32 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02253001 CAS nummer: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 UN: 3085 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,2643 |