Copper(II) nitrate trihydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
0255.1 0255.2 0255.3
ROTH0255.1EA 0 EUR
ROTH0255.1 ROTH0255.2 ROTH0255.3
Copper(II) nitrate trihydrate
Copper(II) nitrate trihydrate
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241.6 g/mol
Smeltpunt: 114
Dichtheid: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149671
CAS nummer: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671