Koper(II)sulfaat pentahydraat 98+% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
423610030 423615000 423610100
ACRO423610030EA 232 EUR
ACRO423610030 ACRO423615000 ACRO423610100
Koper(II)sulfaat pentahydraat 98+% ACS
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Formule: CuSO₄·5H₂O
Dichtheid: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149681
CAS nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Bereik: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Order Now
Specification Test Results
Appearance Blue Crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %