Koper(II)sulfaat pentahydraat 98-102% ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
0330-2.5KGEA
216
EUR
0330-2.5KG
0330-500G
Koper(II)sulfaat pentahydraat 98-102% ACS
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Formule:
CuSO₄·5H₂O Dichtheid: 2,284 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149681 CAS nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III Bereik: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Specification Test Results
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.003% |
Nickel | ≤0.005% |
Nitrogen Compounds (as N) | ≤0.002% |
Potassium | ≤0.01% |
Purity | 98% – 102% |
Sodium | ≤0.02% |