Koper(II)sulfaat pentahydraat
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
HACH1481866EA 33.8 EUR
HACH1481866
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Dichtheid: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149681
CAS nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Bereik: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682