Koper(II)sulfaat pentahydraat, EMSURE® ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
MQ300
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
1.02790.0250EA 66.7 EUR
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
Koper(II)sulfaat pentahydraat, EMSURE® ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Dichtheid: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149681
CAS nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Bereik: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Order Now
Specification Test Results
Assay (iodometric) 99.0-100.5%
Insoluble matter 0.005% max
Chloride (Cl) 0.0005% max
Total nitrogen (N) 0.001% max
Calcium (Ca) 0.005% max
Iron (Fe) 0.003% max
Potassium (K) 0.001% max
Sodium(Na) 0.005% max
Nickel (Ni) 0.005% max
Lead (Pb) 0.005% max
Zinc (Zn) 0.03% max
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur