Koper(II)sulfaat pentahydraat ≥98.5%, purified
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
23172.293EA
70.5
EUR
23172.293
23172.362
Koper(II)sulfaat pentahydraat ≥98.5%, purified
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Formule:
CuSO₄·5H₂O MW: 249.69 g/mol Dichtheid: 2.284 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149681 CAS nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9 III Bereik: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Specification Test Results
Assay | Min. 98.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 100 ppm |