Koper(II)sulfaat pentahydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
P025.1 P025.2
ROTHP025.1EA 41.9 EUR
ROTHP025.1 ROTHP025.2
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Dichtheid: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149681
CAS nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Bereik: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682