Koper(II)sulfaat pentahydraat

Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Waarschuwing

Synoniemen: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate

27348.01 27348.02
SERA27348.01EA 0 EUR
SERA27348.01 SERA27348.02
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Koper(II)sulfaat pentahydraat
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Dichtheid: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149681
CAS nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Bereik: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR