Zinc sulphate heptahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
K301.1 K301.2 K301.5
ROTHK301.1EA 32.5 EUR
ROTHK301.1 ROTHK301.2 ROTHK301.5
Zinc sulphate heptahydrate
Zinc sulphate heptahydrate
Formule: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.54 g/mol
Smeltpunt: 100
Dichtheid: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149894
CAS nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293