Chroom(III)chloride hexahydraat
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
1.02487.1000 1.02487.9050
1.02487.1000EA 136 EUR
1.02487.1000 1.02487.9050
Chroom(III)chloride hexahydraat
Chroom(III)chloride 6H2O
Formule: CrCl₃·6H₂O
Smeltpunt: 85 °C
Dichtheid: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149660
CAS nummer: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242