Cobalt(II) chloride hexahydrate
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1.02533.1000 1.02533.9025
1.02533.1000EA 524 EUR
1.02533.1000 1.02533.9025
Cobalt(II) chloride hexahydrate
Cobalt(II) chloride hexahydrate
Formule: CoCl₂·6H₂O
Kookpunt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 56 °C
Dichtheid: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149652
CAS nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462