Iron(III) chloride hexahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
7119.1 7119.2 7119.5
ROTH7119.1EA 0 EUR
ROTH7119.1 ROTH7119.2 ROTH7119.5
Iron(III) chloride hexahydrate
Iron(III) chloride hexahydrate
Formule: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3 g/mol
Kookpunt: 280…285 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 37
Dichtheid: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149712
CAS nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM