Iron(III) chloride hexahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P742.1 P742.2 P742.5
ROTHP742.1EA 0 EUR
ROTHP742.1 ROTHP742.2 ROTHP742.5
Iron(III) chloride hexahydrate
Iron(III) chloride hexahydrate
Formule: FeCl₃·6H₂O
Kookpunt: 280…285 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 37 °C
Dichtheid: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149712
CAS nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM