Kobalt(II)nitraat hexahydraat ≥96%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
22910.264EA 92 EUR
22910.264 22910.468
Kobalt(II)nitraat hexahydraat ≥96%, TECHNICAL
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291.03 g/mol
Smeltpunt: 57
Dichtheid: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149647
CAS nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,02469
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 96 %