Ijzer(III)nitraat nonahydraat 98+% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
423710030
423715000
423710100
ACRO423710030EA
337
EUR
ACRO423710030
ACRO423715000
ACRO423710100
Ijzer(III)nitraat nonahydraat 98+% ACS
Iron(III) nitrate nonahydrate
Formule:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Kookpunt: 125 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 47 °C Dichtheid: 1,68 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149708 CAS nummer: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,04057 |
Specification Test Results
Appearance | Almost white to light grey to light purple Adhering crystals or chunks |
Titration Complexometric | 98.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |