Ijzer(III)nitraat nonahydraat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10715.06 10715.14
10715.06EA 127 EUR
10715.06 10715.14
Ijzer(III)nitraat nonahydraat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Iron(III) nitrate nonahydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-61-8 Molecular Formula: Fe(NO3)3.xH2O (x~9) Formula Weight: 241.86(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.684 Appearance: Pale purple Odour: Acidic Melting Point: 47° Boiling Point: 125° dec. Merck Reference: 14,4027 UN No.: 1466 MDL No.: MFCD00149708
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Kookpunt: 125 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 47 °C
Dichtheid: 1,684
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149708
CAS nummer: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,4027