Ijzer(III)nitraat nonahydraat ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
24174.296EA
61.3
EUR
24174.296
24174.365
Ijzer(III)nitraat nonahydraat ≥98%, TECHNICAL
Iron(III) nitrate nonahydrate
Formule:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Kookpunt: 125 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 47 °C Dichtheid: 1,68 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149708 CAS nummer: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,04057 |
Specification Test Results
Assay | Min. 98 % |