Nickel(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 13478-00-7
Molecular Formula: N2NiO6.6H2O
Formula Weight: 290.80 (182.70anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 56.7°
Boiling Point: 137°
Merck Reference: 14,6513
UN No.: 2725
MDL No.: MFCD00149805
Formule:
Ni(NO₃)₂·6H₂O Kookpunt: 137 °C Dichtheid: 2,05 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149805 CAS nummer: 13478-00-7 EINECS: 236-068-5 UN: 2725 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,6513 |