Ruthenium(IV) oxide hydrate (≥54% Ru)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
CAS No.: 32740-79-7
Molecular Formula: O2Ru.xH2O
Formula Weight: 133.07(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149846
Oxidation
Formule:
O₂Ru·H₂O Dichtheid: 6,97 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149846 CAS nummer: 32740-79-7 EINECS: 234-840-6 ADR: , |