Ijzer(II)sulfaat heptahydraat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
12967.06 12967.14
12967.06EA 80.8 EUR
12967.06 12967.14
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-63-0 Molecular Formula: FeO4S.7H2O Formula Weight: 278.02 (151.91anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.897 Appearance: Pale green Melting Point: 64° -6H2O Merck Reference: 14,4057 MDL No.: MFCD00149719
Formule: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Smeltpunt: 64 °C (-6H₂O)
Dichtheid: 1.897
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149719
CAS nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 14,4057