Ijzer(II)sulfaat heptahydraat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
A15178.0C A15178.0E A15178.36
A15178.0CEA 297 EUR
A15178.0C A15178.0E A15178.36
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat ≥98%
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat
Purity: 98% CAS No.: 7782-63-0 Molecular Formula: FeO4S.7H2O Formula Weight: 278.02 (151.91anhy) Melting Point: 64° -6H2O Merck Reference: 14,4057 MDL No.: MFCD00149719
Formule: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Smeltpunt: 64 °C (-6H₂O)
Dichtheid: 1.897
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149719
CAS nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091