Ijzer(II)sulfaat heptahydraat ≥96%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
24240.295EA 48.7 EUR
24240.295 24240.364
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat ≥96%, GPR RECTAPUR®
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat
Formule: FeSO₄·7H₂O
Smeltpunt: 64 °C
Dichtheid: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149719
CAS nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 96 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm