Ijzer(II)sulfaat heptahydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
3722.1 3722.2 3722.5
ROTH3722.1EA 0 EUR
ROTH3722.1 ROTH3722.2 ROTH3722.5
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat
Formule: FeSO₄·7H₂O
Smeltpunt: 64 °C
Dichtheid: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149719
CAS nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091