Ijzer(II)sulfaat heptahydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
P015.1 P015.2 P015.5
ROTHP015.1EA 40.9 EUR
ROTHP015.1 ROTHP015.2 ROTHP015.5
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat
Ijzer(II)sulfaat heptahydraat
Formule: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Smeltpunt: 64
Dichtheid: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149719
CAS nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091