Nikkel(II)sulfaat hexahydraat ≥99.97% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
53130.18
53130.30
53130.18EA
88.2
EUR
53130.18
53130.30
Nikkel(II)sulfaat hexahydraat ≥99.97% (metals basis)
Nikkel(II)sulfaat hexahydraat
Purity: 99.97% min
CAS No.: 10101-97-0
Molecular Formula: NiO4S.6H2O
Formula Weight: 262.86 (154.77anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.070
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149813
Formule:
NiSO₄·6H₂O Smeltpunt: 840 °C Dichtheid: 2,070 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149813 CAS nummer: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6517 |