Nikkel(II)sulfaat hexahydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
T111.1 T111.2
ROTHT111.1EA 81.9 EUR
ROTHT111.1 ROTHT111.2
Nikkel(II)sulfaat hexahydraat
Nikkel(II)sulfaat hexahydraat
Formule: NiSO₄·6H₂O
MW: 262.85 g/mol
Smeltpunt: 840
Dichtheid: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149813
CAS nummer: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06541