L(+)-Glutamine
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
4030662.0100
4030662.0500
BACE4030662.0100EA
0
EUR
BACE4030662.0100
BACE4030662.0500
L(+)-Glutamine
L(+)-Glutamine
Formule:
C₅H₁₀N₂O₃ MW: 146.15 g/mol Kookpunt: 355 Smeltpunt: 185…186 °C Dichtheid: 1.5326 g/cm³ (130 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008044 CAS nummer: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 13,04484 |