L(+)-Arginine 98,5 USP Biochemistry
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
3144.1 3144.2
ROTH3144.1EA 20.5 EUR
ROTH3144.1 ROTH3144.2
L(+)-Arginine 98,5 USP Biochemistry
L(+)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2 g/mol
Kookpunt: 368
Smeltpunt: 238
Dichtheid: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002635
CAS nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785