L(+)-Arginine
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
13909.02 13909.03
SERA13909.02EA 29 EUR
SERA13909.02 SERA13909.03
L(+)-Arginine
L(+)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Kookpunt: 368 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 238 °C
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002635
CAS nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785