L(+)-Norleucine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 327-57-1
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formule:
C₆H₁₃NO₂ Kookpunt: 246 °C (1013 hPa) Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064423 CAS nummer: 327-57-1 EINECS: 206-321-4 Merck Index: 14,6706 |