L(+)-Cysteine, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
1.02838.0025EA 49.8 EUR
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
L(+)-Cysteine, Millipore®
L-Cysteine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Kookpunt: 254
Smeltpunt: 115
Dichtheid: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064306
CAS nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810