L(+)-Cysteine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
3467.1 3467.2
ROTH3467.1EA 0 EUR
ROTH3467.1 ROTH3467.2
L(+)-Cysteine
L-Cysteine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Kookpunt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 115 °C
Dichtheid: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064306
CAS nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810