L(+)-Glutamic acid
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
23000.01 23000.03
SERA23000.01EA 59 EUR
SERA23000.01 SERA23000.03
L(+)-Glutamic acid
L(+)-Glutamic acid
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Kookpunt: 325 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 160 °C
Dichtheid: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002634
CAS nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM