L(-)-Malic acid
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
11050.02 11050.03
SERA11050.02EA 0 EUR
SERA11050.02 SERA11050.03
L(-)-Malic acid
L(-)-Malic acid
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Kookpunt: 322
Smeltpunt: 101…104 °C
Dichtheid: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064213
CAS nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730