L(+)-Tartaric acid ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
20715.290EA 85.5 EUR
20715.290 20715.368 20715.460
L(+)-Tartaric acid ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
L(+)-Tartaric acid
Formule: C₄H₆O₆
Kookpunt: 399 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 168…170 °C
Dichtheid: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064207
CAS nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
Bereik: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm