L(+)-Tartaric acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
4890.1 4890.2 4890.5
ROTH4890.1EA 57.9 EUR
ROTH4890.1 ROTH4890.2 ROTH4890.5
L(+)-Tartaric acid
L(+)-Tartaric acid
Formule: C₄H₆O₆
Kookpunt: 399 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 168…170 °C
Dichtheid: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064207
CAS nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
Bereik: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM