D-(-)-Tartaric acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 147-71-7
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Flash Point: 210°(410°F)
Odour: Odourless
pH: 1.6
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 1725145
Merck Reference: 14,9068
Optical Rotation: -13° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00004238
Formule:
C₄H₆O₆ Kookpunt: 356 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 166…170 °C Dichtheid: 1,76 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 210 °C (410 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004238 CAS nummer: 147-71-7 EINECS: 205-695-6 Merck Index: 14,9068 |