L(+)-Kaliumnatriumtartraat tetrahydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8087.1 8087.2
ROTH8087.1EA 0 EUR
ROTH8087.1 ROTH8087.2
L(+)-Kaliumnatriumtartraat tetrahydraat
L(+)-Kaliumnatriumtartraat tetrahydraat
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Smeltpunt: 70…80 °C
Dichtheid: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150989
CAS nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM