Het VWR® PCR-werkstation HEPA is een PCR-behuizing voor PCR-monstervoorbereiding met een HEPA-filter. Het biedt dubbele decontaminatie door UV-inactivatie van verontreinigingen in de lucht en aan het oppervlak, en vormt daarom een ideale omgeving voor PCR-opstelling en andere gevoelige protocollen. Bovendien zorgt het HEPA-filter met UV voor een barrière tegen stof, bacteriën en schimmels.
- Actieve ontsmetting van het werkoppervlak tijdens niet-werktijd door UV-straling
- Extra inactivatie van aërosolgebonden verontreinigingen door afgeschermde UV-luchtrecirculator tijdens bedrijf
- Preventie van verontreinigingen dankzij antimicrobieel roestvrijstalen werkblad
- Koolstoffilter om ozon en gassen te verwijderen
- HEPA-filter (H14 standaard) biedt een barrière tegen stof, bacteriën en schimmels
- Functie-indicator voor UV-luchtrecirculator en HEPA-UV-buis
- Instelbare laminaire luchtstroom voor effectieve bescherming tegen monsterverontreiniging van buitenaf
- Geeft de bedrijfstijd van UV-buizen en filters weer, waardoor tijdige vervanging mogelijk is voor een constante UV-intensiteit en filterefficiëntie
- Uitneembare planken bieden extra opslagruimte voor reactiebuisjes, pipetten of rekken op het achterpaneel
- Vier interne stopcontacten voor het bedienen van laboratoriumapparatuur, zoals minicentrifuges of vortexers, waardoor de combinatie van verschillende werkstappen mogelijk is zonder onderbreking van de workflow
- Elektromagnetisch veiligheidsmechanisme stopt de UV-straling als het voorpaneel wordt geopend
- Groot oppervlak voor stressvrij werken: Het VWR PCR-werkstation biedt voldoende ruimte en de mogelijkheid om tafelapparatuur te huisvesten en maakt de combinatie van verschillende werkstappen mogelijk zonder van locatie te veranderen, waardoor het risico op kruisbesmetting wordt geminimaliseerd
Constructie: Roestvrijstalen behuizing, voor- en zijpanelen van 8 mm Makrolon® beschermen tegen UV-straling.
Raadpleeg de handleiding om het compatibele stekker- en stopcontacttype voor uw land te selecteren.
Certificaten: TÜV getest, veiligheidsgecertificeerd. Vervaardigd in Duitsland.
Leveringsinformatie: Flat Pack-formaat voor eenvoudige en handige levering - te monteren.