L(+)-Isoleucine
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
26540.02
26540.04
SERA26540.02EA
0
EUR
SERA26540.02
SERA26540.04
L(+)-Isoleucine
L(+)-Isoleucine
Formule:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Smeltpunt: 279…280 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064222 CAS nummer: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 14,05179 |