D-(-)-Leucine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14842.06
A14842.14
A14842.06EA
46.6
EUR
A14842.06
A14842.14
D-(-)-Leucine ≥99%
D-(-)-Leucine
Purity: 99%
CAS No.: 328-38-1
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formule:
C₆H₁₃NO₂ Kookpunt: 226 °C (1013 hPa) Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00063088 CAS nummer: 328-38-1 EINECS: 206-327-7 |