L(+)-Leucine, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05360.0250 1.05360.9010
1.05360.0250EA 171 EUR
1.05360.0250 1.05360.9010
L(+)-Leucine, Millipore®
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Smeltpunt: 300 °C
Dichtheid: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002617
CAS nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451