L(+)-Leucine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
3984.1 3984.2 3984.3
ROTH3984.1EA 0 EUR
ROTH3984.1 ROTH3984.2 ROTH3984.3
L(+)-Leucine
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Smeltpunt: 300 °C
Dichtheid: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002617
CAS nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451