L(+)-Leucine
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
27690.01 27690.02 27690.03
SERA27690.01EA 0 EUR
SERA27690.01 SERA27690.02 SERA27690.03
L(+)-Leucine
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Smeltpunt: 300 °C
Dichtheid: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002617
CAS nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451