L(+)-Histidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
A10413.14
A10413.22
A10413.36
A10413.14EA
26.2
EUR
A10413.14
A10413.22
A10413.36
L(+)-Histidine ≥98%
L(+)-Histidine
Formule:
C₆H₉N₃O₂ Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064315 CAS nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 14,4720 |