L(+)-Histidine
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
4030670.0250
4030670.1000
BACE4030670.0250EA
0
EUR
BACE4030670.0250
BACE4030670.1000
L(+)-Histidine
L(+)-Histidine
Formule:
C₆H₉N₃O₂ Smeltpunt: 272…273 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064315 CAS nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |