L(-)-Tryptophan
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4031215.0100 4031215.0250 4031215.1000
BACE4031215.0100EA 59.9 EUR
BACE4031215.0100 BACE4031215.0250 BACE4031215.1000
L(-)-Tryptophan
L(-)-Tryptophan
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 290 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064340
CAS nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable