L(-)-Tryptophan, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
1.08374.0010EA 53.1 EUR
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
L(-)-Tryptophan, Millipore®
L(-)-Tryptophan
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 290 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064340
CAS nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929