L(-)-Tryptophan
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
4858.1 4858.2 4858.3
ROTH4858.1EA 0 EUR
ROTH4858.1 ROTH4858.2 ROTH4858.3
L(-)-Tryptophan
L(-)-Tryptophan
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Smeltpunt: 290
Dichtheid: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064340
CAS nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929